Learn More
Novex™ Protein A–FITC Conjugate
Protein A–FITC-Konjugat
Marke: Novex™ 101011
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Protein A (von Staphylococcus aureus, Cowan I-Stamm) ist mit Fluorescein-Isothiocyanat (FITC) konjugiert und wird durch Molekularsiebung aufgereinigt, um ungebundenes FITC und unkonjugiertes Protein A zu entfernen. Das Produkt besteht aus einer Salzlösung in 10 mM Phosphatpuffer, pH-Wert 7,4, mit 1 % Ovalbumin, 40 % Glycerin und 0,1 % Natriumazid.Spezifikation
Fluorescein | |
Lösung | |
Bei 2 bis 8 °C lagern. |
2 ml | |
Protein A | |
Nasseis |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.