Learn More
Molecular Probes™ Protein A, Alexa Fluor™ 647 conjugate
Protein A, Alexa Fluor™ 647 Konjugat
Marke: Molecular Probes™ P21462
262.96 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Unser Alexa Fluor™ 647 Protein A-Konjugat bindet sich an den Fc-Anteil verschiedener Immunglobuline unterschiedlicher Spezies. Mit dieser außergewöhnlich hellen, fernrot fluoreszierenden Sonde (Absorptions-/Emissionsmaxima ∼650/668 nm) lassen sich Antikörper analog zu einem markierten artspezifischen Sekundärantikörper visualisieren.
Spezifikation
Alexa Fluor 647 | |
Alexa Fluor™ | |
Protein A | |
Raumtemperatur |
1 mg | |
Lyophilisiertes Pulver | |
Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |