Beschreibung
Aus Staphylococcus aureus gereinigtes Protein A. Gefriergetrocknetes, salzfreies Pulver; kein Konservierungsmittel hinzugefügt. Das Molekulargewicht beträgt ca. 42 kD.
Spezifikation
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
Versandbedingung | Nasseis |
Marker oder Farbstoff | Unkonjugiert |
Typ | Protein A |
Menge | 25 MG |
Dokumentation
Product Information
Manuals
101006
Version: 08/10
DateigrößeVersion: 29.4 kB
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Novex™ Protein A >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur