Learn More
Mutexil™ CPE-Schutzüberschuhe
Mutexil™ Überziehschuhe sind in verschiedenen Ausführungen und Materialien erhältlich: von klebrigen, rutschfesten und flüssigkeitsbeständigen Ausführungen bis hin zu Ausführungen aus Polypropylen und CPE.
Marke: Mutexil™ 2000036
74.70 CHF gültig bis 2025-06-08
Benutzen Sie den Promotions-Code "24131" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Verschiedene Farben und Größen
- Anforderungsbasierte Ausführungen
- Gemäß den neuen Normen EN ISO 20345 und EN ISO 20347
Spezifikation
Blau | |
Polypropylen | |
Antirutsch | |
185 mm | |
25 μm | |
Schuhüberzieher |
420 mm | |
2X-L | |
35 g | |
300/Packung | |
Flüssigkeit |