Learn More
3M™ Schutzanzug 4565
Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet optimalen Schutz gegen bestimmte Chemikalien, Sprühnebel und Partikel.
Marke: 3M™ 7100256140
194.85 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Der 3M™ Schutzanzug 4565 bietet einen besonders wirksamen Schutz gegen gesundheitsschädliche Partikel sowie Flüssigkeitsspritzer und Sprühnebel in geringem Ausmaß gemäß Typ 4.
- Der reinweiße 3M™ Schutzanzug 4565 verfügt über charakteristische rot-versiegelte Nähte und erfüllt zahlreiche Normen, einschließlich EN 14126 gegen Infektionserreger, EN 1073-2 Schutz gegen radioaktiv kontaminierte Partikel, EN 1149, EN ISO 13688, EN 13034 Typ 6 gegen Flüssigkeitsspritzer und EN ISO 13982-1 Typ 5 gegen Feinstaub.
- Typ 4 Sprühnebel EN 14605.
- Die versiegelten Nähte minimieren das Risiko, dass das Material reißt beziehungsweise Chemikalien oder Partikel eindringen.
- Der Schutzanzug schützt auch vor radioaktiv kontaminierten Partikeln gemäß EN 1073-2. Er zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegen Partikel sowie gegen Sprühnebel aus.
- Er besteht aus einem nicht mikroporösen PE-Laminat und bietet daher getesteten Schutz vor der Durchdringung durch bestimmte Chemikalien.
- Strickbündchen sowie elastische Einsätze an der Taille und den Knöcheln sorgen für einen höheren Tragekomfort und größere Bewegungsfreiheit, während das besonders fusselarme Material Kontaminationen der Umgebung reduziert.
- Der Schutzanzug hat eine antistatische Ausrüstung nach EN 1149 zur Verringerung von statischer Aufladung.
- Mit dem 3M™ Schutzanzug 4565 können Sie mit einem guten Sicherheitsgefühl arbeiten – ein unverzichtbares Ausrüstungsstück für Ihre Belegschaft.
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
Unisex | |
White | |
Elastisch | |
Knit | |
3-teilig | |
Umgestochen, Geklebt | |
Blutübertragbare Krankheitserreger | |
Kontrollierte Umgebungen |
2X-Large | |
Polypropylen | |
Single-use | |
Elastisch | |
Hooded | |
2-way Zipper | |
Unsteril | |
Keine | |
Class 10-100,000 (ISO 4-8) |
CE_17875666_EN.pdf
DateigrößeVersion: 324 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
3M™ Schutzanzug 4565 > Protective Coverall 4565; Size: 2X-Large
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur