Learn More
Uvex™ Protection Flash Hi-Viz Yellow Vest
The Uvex protection flash collection uses bright reflective strips for visibility in rain, fog, and darkness.
Marke: Uvex™ 1732310
67.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Vertikales Lichtleitsystem
- Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
- Zur Verwendung mit Lichtleitsystem: Batteriesatz, Art.-Nr. 1733200
- Aktive Warnung
- Mit Schalter für einfache Bedienung
- Schneller Verschluss
- Anwenderfreundlich
- Lange Laufzeit
- Einsatzbereiche: Straßenbauarbeiten, Hoch- und Tiefbau, in dunklen Umgebungen
- Waschanleitung: Feinwaschprogramm bei 40 °C, kein Chlor verwenden, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, mit Perchlorethylen trocken reinigen
Spezifikation
EN ISO 20471, Klasse 2 | |
High-visibility Vest | |
Mittel |
Zipper | |
Gelb | |
Polyester |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Ausrüstung für die Sicherheit
Sparen Sie bis zu 94% bei Handschuhen, Bekleidung und mehrAktionscode: 24131Gültig bis zum: 2025-07-08