Learn More
Uvex™ Orange Schutzweste mit hoher Sichtbarkeit
Die Uvex protection flash-Kollektion bietet helle reflektierende Streifen für Sichtbarkeit bei Regen, Nebel und Dunkelheit.
Marke: Uvex™ 1732411
67.03 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Vertikales Lichtleitsystem
- Klettverschluss zum schnellen Schließen der Weste
- Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2
- Zur Verwendung mit Lichtleitsystem: Batteriesatz, Art.-Nr. 1733200
- Aktive Warnung
- Mit Schalter für einfache Bedienung
- Schneller Verschluss
- Anwenderfreundlich
- Lange Laufzeit
- Einsatzbereiche: Straßenbauarbeiten, Hoch- und Tiefbau, in dunklen Umgebungen
- Waschanleitung: Feinwaschprogramm bei 40 °C, kein Chlor verwenden, nicht im Wäschetrockner trocknen, nicht bügeln, mit Perchlorethylen trocken reinigen
Spezifikation
EN ISO 20471, Klasse 2 | |
High-visibility Vest | |
Groß |
Zipper | |
Orange | |
Polyester |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Uvex™ Orange Schutzweste mit hoher Sichtbarkeit > Größe: Groß
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur