Learn More
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Fingertight-Anschlussstücke
Präzision für Kapillar-LC. Trajan Scientific and Medical ProteCol™ PEEK Fingertight-Anschlussstücke bieten vollständige Vielseitigkeit beim Anschluss von Kapillarröhrchen.
Marke:  Trajan Scientific and Medical™ 222017
Artikelnummer. 15219223
  • 114.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Leckfreie Anschlüsse
  • Ersatzteile wie Muttern und Ferrulen
Spezifikation
Spezifikation
PEEK Fingertight-Anschlussstücke 1/32 Zoll bis 6-40 UNF
1/32 Zoll bis 6-40 UNF
Edelstahl
Name des Produkts
Trajan Scientific and Medical™ ProteCol™ PEEK Fingertight-Anschlussstücke > Gewindegröße: 1/32 in bis 6-40 UNF