Learn More
Cytiva Protease-Inhibitor-Mischung Artikelnummer.: 10625385
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Cytiva Protease-Inhibitor-Mischung
Artikelnummer. 10625385 Alle ansehen Cytiva Produkte
1 ml, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10625385
Marke: Cytiva 80650123
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Für eine effektive Proteasehemmung während der Proteinprobenpräparation
Die Probenvorbereitung erfordert häufig die Hemmung der Protease-Aktivität. Diese Mischung enthält eine Kombination aus preisgünstigen und weniger preisgünstigen Proteasehemmern, die Proteine während der Reinigung aus tierischem Gewebe, Pflanzengewebe, Hefe und Bakterien vor Proteolyse schützen.
  • Hemmt > 95 % Protease-Aktivität
  • Hemmt Serin-, Cystein- und Calpain-Proteasen
  • Kein EDTA; optional kann EDTA hinzugefügt werden, um Metalloproteasen zu hemmen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Enthält Protease-Inhibitor (100x-Lösung)
Produkttyp Protease-Inhibitor-Cocktail
Inhalt und Lagerung -20 °C
Menge 1 ml
compliance-icons
Signalwort
  • ||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: luoride
  • UNKNOWN ACUTE-2 Prozent des Gemisches bestehen aus einem oder mehreren Bestandteilen unbekannter Toxizität.
  • UNKNOWN AQUATIC-Enthält 2% Bestandteile mit unbekannter Gewässergefährdung.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva Protease-Inhibitor-Mischung >