Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC-Säulen
Verwenden Sie die Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC-Säulen für die schnelle, hochauflösende Trennung und Reinigung von Proteinen durch Ionenaustausch mithilfe der stationären Phase aus quartärem Amin.
Marke:  Thermo Scientific™ 064293
1235.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11341873
  • 1242.01 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Schnelles Reinigen von Proteinen durch Ionenaustausch mithilfe der stationären Phase aus quartärem Amin der Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC-Säulen. Diese monolithischen Ionenaustauschsäulen bieten die hervorragende Auflösungsleistung nicht poröser Medien in Kombination mit der hohen Kapazität konventioneller poröser Medien. Sie ermöglichen hervorragende Trennungen mithilfe von schnellen Gradienten bei niedrigen und hohen Flussraten, um die Produktivität zu steigern. Diese Säulen sind langlebig und robust und bewahren selbst nach Hunderten von Läufen ihre Stabilität und Reproduzierbarkeit.
Jeder Monolith ist eine einzelne zylindrische Polymerstange, die ein ununterbrochenes Netz von miteinander verbundenen Durchflusskanälen mit einer bestimmten Porengröße enthält. Diese großen Kanäle in Kombination mit der nicht porösen Oberfläche des Monolithen bieten schnellen Massentransfer, hohe Auflösung und schnelle Proteintrennungen. Die einzigartige kugelförmige Morphologie des Polymermediums ist für seine hohe Kapazität ausschlaggebend.
Säulenvielfalt
  • Erhältlich im Format 4,6 x 50 mm für die Trennung von Biomolekülen oder im Format 1,0 x 50 mm für hochauflösende mikroanalytische Trennungen von Biomolekülen
Besonders geeignet zur Trennung von Proteinen
  • Hohe Beladungskapazität
  • Schnelle Analyse
  • Große Auswahl an Betriebsflussraten
  • Ausgezeichnete Stabilität in einem großen pH-Wertbereich
  • Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Hoher Durchsatz und höhere Produktivität
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,5 bis 1,5 ml/min
1200 psi (80 bar)
2 bis 12
Each
Quaternäres Amin
Monolithisches Polymer
Ionenaustausch
Bio-LC
4,6 mm
50 mm
Monolith
Monolith
70 °C
Monolith
Ionenaustausch
Analysesäule
Responsibly packaged
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001827 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number064293
Chargennummer001904 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number064293
Chargennummer002002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number064293
Chargennummer002007 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number064293
Chargennummer002009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number064293
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC-Säulen > Länge: 50 mm; Innendurchmesser: 4,6 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.