Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H HPLC-Säulen
Führen Sie mit Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H LC-Säulen schnelle Proteintrennungen bei hohen linearen Geschwindigkeiten durch.
Marke:  Thermo Scientific™ 069477
822.72 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11301733
  • 826.83 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
Phenyl
1 mm
LC/MS
2000 psi (140 bar)
1 bis 14
Each
70 °C
Monolith
Umkehrphase
Analysesäule
Responsibly packaged
Analysesäule
0,1 bis 0,4 ml/min
50 mm
Monolith
Monolith
Die meisten gängigen organischen Lösungsmittel
Phenyl (Ph)
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol)
Umkehrphase
Bio-LC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H HPLC-Säulen > Länge: 50 mm; Innendurchmesser: 1 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.