Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-3U PSDVB Umkehrphasen-HPLC-Säule, Monolith, 4,6 mm x 50 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: Monolith; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 064298
861.24 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-3U LC-Säulen gewährleisten Proteintrennungen mit hohem Durchsatz bei außergewöhnlich hohen Durchflussraten. Diese monolithischen Umkehrphasen-Säulen gewährleisten eine hervorragende Auflösung zur Analyse großer Biomoleküle. Bei niedrigem Druck sind diese Säulen mit Niederdruck-LC-Systemen kompatibel. ProSwift monolithische Polymer-Säulen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit selbst nach Hunderten von Läufen und Stabilität über einen breiten pH-Bereich aus und können unter strengen Bedingungen gewaschen werden (1 M NaOH).
Jeder Monolith ist eine einzelne zylindrische Polymerstange, die ein ununterbrochenes Netz von miteinander verbundenen Durchflusskanälen mit einer bestimmten Porengröße enthält.
Große Kanalgröße (U) (Ultrapermeabilität)
Diese Kanäle und die nicht porösen Oberflächen des Monolithen bieten eine schnelle Massenübertragung für hochauflösende und schnelle Proteintrennungen. Die monolithische Morphologie führt zu einem niedrigen Betriebs-Gegendruck, was höhere lineare Geschwindigkeiten mit minimalen Auflösungsverlusten erlaubt.
Vorteile von hoher Auflösung bei außergewöhnlich hohen Flussraten
- Hohe Durchflussraten für eine schnelle Analyse
- Hoher Durchsatz und höhere Produktivität
- Hervorragende Stabilität über einen großen pH-Bereich von 1 bis 14
- Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
- Niedriger Betriebsgegendruck für Niederdrucksysteme
Schnelle, empfindliche Proteintrennungen
- Hochgeschwindigkeits-Proteintrennungen
- Hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Lange Nutzungsdauer
Spezifikation
Phenyl | |
4,6 mm | |
LC-MS | |
2800 psi (190 bar) | |
1 bis 14 | |
Each | |
70 °C | |
Monolith | |
Umkehrphase | |
Analysesäule | |
Responsibly packaged |
Analysesäule | |
20 ml/min | |
50 mm | |
Monolith | |
Monolith | |
Die meisten gängigen organischen Lösungsmittel | |
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) | |
Monolithisches Polymer | |
Umkehrphase | |
Bio-LC |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.