Learn More
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-1S PSDVB Umkehrphasen-HPLC-Säule, Monolith, 4,6 mm x 50 mm
Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: Monolith; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Thermo Scientific™ 064297
822.27 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Führen Sie mit Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-1S LC-Säulen Proteintrennungen bei hohen Flussraten aus. Diese monolithischen Umkehrphasen-Säulen gewährleisten die hervorragende Auflösung nicht poröser Analysemedien in Kombination mit schnelleren Trennungen und Analysen als andere Bead-basierte Säulen. ProSwift monolithische Polymer-Säulen zeichnen sich durch eine lange Lebensdauer, ausgezeichnete Reproduzierbarkeit selbst nach Hunderten von Läufen und Stabilität über einen breiten pH-Bereich aus und können unter strengen Bedingungen gewaschen werden (1 M NaOH).
Jeder Monolith ist eine einzelne zylindrische Polymerstange, die ein ununterbrochenes Netz von miteinander verbundenen Durchflusskanälen mit einer bestimmten Porengröße enthält.
Kleine Kanalgröße (S) (standardmäßige Permeabilität)
Diese Kanäle und die nicht porösen Oberflächen des Monolithen ermöglichen eine schnelle Massenübertragung für die hochauflösende und schnelle Proteintrennung. Die monolithische Morphologie führt zu einem niedrigen Betriebs-Gegendruck, was höhere lineare Geschwindigkeiten mit minimalen Auflösungsverlusten erlaubt.
Vorteile von hoher Auflösung bei außergewöhnlich hohen Flussraten
- Hohe Durchflussraten für eine schnelle Analyse
- Hoher Durchsatz und höhere Produktivität
- Hervorragende Stabilität über einen großen pH-Bereich von 1 bis 14
- Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
- Hohe Beladungskapazität
Schnelle, empfindliche Proteintrennungen
- Hochgeschwindigkeits-Proteintrennungen
- Hohe Reproduzierbarkeit von Säule zu Säule
- Lange Nutzungsdauer
Spezifikation
Phenyl | |
4,6 mm | |
LC-MS | |
2800 psi (190 bar) | |
1 bis 14 | |
Each | |
70 °C | |
Monolith | |
Umkehrphase | |
Analysesäule | |
Responsibly packaged |
Analysesäule | |
5 ml/min | |
50 mm | |
Monolith | |
Monolith | |
Die meisten gängigen organischen Lösungsmittel | |
PSDVB (Polystyrol-Divinylbenzol) | |
Monolithisches Polymer | |
Umkehrphase | |
Bio-LC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.