Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia Kontrollen
Weisen Sie Giardia-spezifische Antigene in menschlichen Stuhlproben schnell nach.
Marke: Thermo Scientific™ R24280
Beschreibung
Weisen Sie mit den Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia Mikrotiterplatten-Assays mit ProSpecT™ Giardia Kontrollen Giardia-spezifische Antigene in frischen oder konservierten menschlichen Stuhlproben in kurzer Zeit nach. Das Paket enthält zwei positive und zwei negative Kontrollampullen für die Verwendung mit Giardia Assays.
Verwalten Sie Ihre Ressourcen, erhöhen Sie die Produktivität und verbessern Sie die Effizienz Ihrer Arbeitsabläufe mit einem direkten qualitativen Enzym-Immunoassay für den Nachweis von Giardia. Es vereint hervorragende Empfindlichkeit und Spezifität, ein gemeinsames Verfahren ohne unbestimmten Temperaturbereich und flexible Optionen für den Probentransport.- Hervorragende klinische Leistung
- Cary Blair-Transportoption, die einen Verdünnungsschritt einspart
- Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
- Inkubation bei Zimmertemperatur
- Negativ-Ergebnisse sind farblos
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Fragen Sie bitte nach.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific und verbinden leistungsstarke manuelle, halbautomatische und vollautomatische Testprodukte und eine umfassende Linie von Medien und diagnostischen Produkten zu einer Komplettlösung. So erhalten Sie die benötigten Produkte und die hochwertigen Ergebnisse, die Ihr Labor benötigt, noch schneller.
Spezifikation
2 °C bis 8 °C | |
Giardia | |
Giardien-Antigentests | |
Zwei positive und zwei negative Kontrollampullen (0,75 ml) |
ProSpecT Giardia Kontrollen | |
Fäkal | |
Nachweis mittels Enzym-Immunoassay | |
4 Fläschchen/Packung |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2263625 | Analysenzertifikat | 05/07/2018 | R24280 |
2108915 | Analysenzertifikat | 22/06/2018 | R24280 |
1273971-COA | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | R24280 |
1472746-COA | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | R24280 |
1260015-COA | Analysenzertifikat | 15/04/2017 | R24280 |