Learn More
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Adenovirus Mikrotiterplatten-Assay
Schneller Nachweis von Adenovirus-spezifischen Antigenen aus humanen Stuhlproben.
Marke: Thermo Scientific™ R240096
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ ProSpect™ Adenovirus Mikrotiterplatten-Assay dient zum schnellen Nachweis von Adenovirus-Antigen in frischen oder konservierten humanen Stuhlproben.
Mit diesem Enzymimmunoassay zum qualitativen Direktnachweis von Adenoviren können Sie kostensparend und produktiver arbeiten und Arbeitsprozesse effizienter gestalten. Der Test bietet eine hervorragende Sensitivität/Spezifität, ist ein gängiges Verfahren ohne unbestimmte Bereiche und bietet flexible Optionen zum Probentransport.- Ausgezeichnete klinische Leistung
- Cary-Blair-Transportmedium spart einen Verdünnungsschritt ein
- Ergebnisse innerhalb von 100 Minuten
- Inkubation bei Raumtemperatur
- Negative-Ergebnisse sind farblos
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Thermo Scientific Marken, die manuelle, halb und vollautomatisierte Testmöglichkeiten, ein großes Angebot an Nährmedien und an diagnostischen Tests vereinen. So erhalten Sie in einer Komplettlösung die Produkte, die Sie benötigen, und die hochwertigen Ergebnisse, auf die Ihr Labor zählt.
Spezifikation
2°bis 8 °C | |
ProSpecT Adenovirus Mikrotiterplatten-Assay | |
Transferpipetten, Teststreifenhalter und Abdeckung für Mikrotiterplatten, Mikrotiterplatten (8 Kavitäten/Streifen), Enzymkonjugat , Positivkontrolle, Negativkontrolle, Probenverdünnung, Waschpuffer, Farbsubstrat, Stopplösung und Kurzanleitung | |
96 Tests/Kit |