Learn More
DuPont™ ProShield™ 20 Blau Artikelnummer.: 15471255
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ ProShield™ 20 Blau
Artikelnummer. 15471255 Alle ansehen DuPont Produkte
3XL
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Artikelnummer. 15471255
Marke: DuPont™ D15338227
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entwickelt, um Arbeiter mit hohem Komfort vor bestimmten Substanzen zu schützen. Der blaue DuPont™ ProShield™ 20 Hauben-Overall wird in der Regel zum Schutz vor Partikeln (Typ 5) und begrenzten Flüssigkeitsspritzern oder Sprühnebeln (Typ 6) verwendet.
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5 und 6
  • En 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination)
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Nylon-Reißverschluss mit Klappe
  • Erhältlich in Blau in den Größen S bis XXXL (weiße Kleidungsstücke sind ebenfalls erhältlich).
  • 2-teilige Kapuze.
  • Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 3XL
Material SMS-Faser
Farbe Blau
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5 und 6
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 124 bis 132 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Arbeitnehmer, die bei leichten Arbeiten und in anderen Branchen Schutz vor Schmutz und Dreck suchen
Menge 50/Packung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ ProShield™ 20 Blau >