Learn More
Contec™ PROSAT™ PS-911 vorgetränkte Wischtücher
BIOPHARMA
PROSAT™ Wischtücher sind eine effektive, effiziente und bequeme Methode zur Reinigung von Verfahrensmaterialien und anderen Geräten. PROSAT Wischtücher sind auch ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf.
Marke:  Contec™ PS-911-BPR
466.14 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 17264513
  • 738.00 CHF / 1500 Stück
Lager vorrätig
Beschreibung
  • Mit IPA- und DI-Wassermischungen getränkt in flachen, wiederverschließbaren Beuteln, mit einzelner Chargennummerierung, um die Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten
  • Diese speziell entwickelten Beutel bewahren die Reinheit und die Sättigung der Lösungsmittel
  • Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
  • ISO-Klasse 5 kompatibel
  • 30 Tücher/Beutel, 50 Beutel/Karton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher
23 cm
28 cm
ISO Klasse 5, SEMI für Metalle/Verunreinigungen
23 x 28 cm (9 x 11 in.)
Prozesswerkzeuge und andere Ausrüstungen
70 % IPA/ 30 % DI-Wasser
9 in.
11 in.
Polypropylen
Einmalgebrauch
Ideal für die Routinereinigung und das Abwischen von Instrumenten und Ausrüstung
30 Stück/Packung; 50 Packungen/Karton
Unsteril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer1102571-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Catalog NumberPS-911-BPR
Chargennummer1102569-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum29/04/2025 Catalog NumberPS-911-BPR
Chargennummer1095939-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum31/01/2025 Catalog NumberPS-911-BPR
Chargennummer1089630-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/01/2025 Catalog NumberPS-911-BPR
Chargennummer1089629-0-0-1 Art des ZertifikatsQualitätsbescheinigung Datum10/01/2025 Catalog NumberPS-911-BPR
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ PS-911 vorgetränkte Wischtücher > Contec™ PROSAT™ PS-911 vorgetränkte Wischtücher; Verpackungsmenge:30/Packung, 50 Packungen/Karton; Zertifizierungen/Konformität:ISO-Klasse 5, SEMI für Metalle/Kontaminanten