Learn More
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer
Mit diesen Wischtüchern können Sie Laminarströmungswerkbänke, Oberflächen in Reinräumen und Ausrüstung reinigen. Contec™ PROSAT™ Vorgesättigte Vlies-Wischtücher verfügen über eine aufgabenspezifische Sättigung des für die Tätigkeit passenden Lösungsmittels oder Desinfektionsmittels.
Marke: Contec™ PSC20006-BPR
535.49 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung.Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lösungs- oder Desinfektionsmittels.
- Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
- Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
- Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
- Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
- Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
- Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
- Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher | |
28 cm | |
23 cm | |
Nicht autoklavierbar | |
Einmalgebrauch | |
Ideal für die Routinereinigung und das Abwischen von Instrumenten und Ausrüstung | |
50 Packungen; 28 Packungen/Karton | |
70 % IPA, 30 % DI-Wasser |
11 in. | |
9 in. | |
Polyester-Zellulose | |
ISO Klasse 5 | |
28 x 23 cm (11 x 9 in.) | |
Prozesswerkzeuge und andere Ausrüstungen | |
1-lagig | |
Unsteril |
Sicherheit und Handhabung
- CONTEC PROSAT AMP THETA 70/30 IPA & DI WATER
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: propan-2-ol
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
1115116-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 29/04/2025 | PSC20006-BPR |
1071271-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 04/12/2024 | PSC20006-BPR |
1047145-0-0-1 | Qualitätsbescheinigung | 25/05/2024 | PSC20006-BPR |
1071271-0-0-1 | Konformitätsbescheinigung | 14/11/2024 | PSC20006-BPR |
1016524-0-0-1 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | PSC20006-BPR |