Learn More
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Mit diesen Wischtüchern können Sie Laminarströmungswerkbänke, Oberflächen in Reinräumen und Ausrüstung reinigen. Contec™ PROSAT™ Vorgesättigte Vlies-Wischtücher verfügen über eine aufgabenspezifische Sättigung des für die Tätigkeit passenden Lösungsmittels oder Desinfektionsmittels.
Marke:  Contec™ PSPP0043
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15755533
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie diese Wischtücher zum Reinigen von Arbeitstischen mit laminarer Strömung, Reinraumoberflächen und -ausrüstung.Contec™ PROSAT™ vorgetränkte Vlies-Wischtücher verfügen über einen aufgabenspezifischen Sättigungsgrad des benötigten Lösungs- oder Desinfektionsmittels.
  • Wischsubstrat geeignet für die jeweilige Anwendung
  • Mit Umgebungen der ISO Klasse 5 (FED-STD-209E Klasse 100/M3.5) kompatibel
  • Ideal zum Abwischen von Objekten vor dem Durchlauf
  • Hergestellt aus heißluftgezogenes Polypropylen oder Cellulose/Polyester
  • Wirksam und bequem zum Abwischen von Verfahrensinstrumenten und anderer Ausrüstung
  • Wählen Sie die Wischtücher aus 100 % Polyestervlies für verbesserte Reinheit, Wischtücher aus heißluftgezogenes Polypropylen für verbesserte Strapazierfähigkeit oder wirtschaftliche Wischtücher aus wasserstrahlverfestigtem Polyester/Cellulose
  • Das Lösungsmittelgemisch erfüllt die SEMI-Spezifikationen für Metalle und Kontaminanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Vorgesättigte Wischtücher
28 cm
23 cm
Nicht autoklavierbar
Einmalgebrauch
Für Innenflächen von Prozesswerkzeugen, Oberflächenvorbereitung, Fertigungsprozesse
50 Wischtücher/Beutel
70 % IPA, 30 % DI-Wasser
11 in.
11 in.
Polypropylen
ISO Klasse 5
28 x 23 cm (11 x 9 in.)
Prozesswerkzeuge und andere Geräte
1-lagig
Unsteril
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer855398-0-0-1 Art des ZertifikatsKonformitätsbescheinigung Datum23/09/2021 Catalog NumberPSPP0043
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Contec™ PROSAT™ Vorgetränkte Vlies-Wischer > 9x11 in; 70 IPA; 2000/Karton