Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Software v1.1
Ermöglicht die Analyse von hochempfindlichen ProQuantum Immunassay-Ergebnissen, die von jedem qPCR-Gerät erfasst wurden.
Marke:  Invitrogen™ A43594
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16595651
  • 1206.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Mit der ProQuantum Software können Sie die hochempfindlichen Immunoassay-Ergebnisse von ProQuantum analysieren, die mit einem beliebigen qPCR-Gerät erfasst wurden. Die Analysefunktionen umfassen die Standardkurvenqualifizierung mit integrierter Ausreißererkennung, Interpolation unbekannter Proben für die Quantifizierung und gruppenweise statistische Analyse. Zur Vorbereitung eines Assay-Durchlaufs werden schrittweise Anleitungen einschließlich der Einrichtung der Standardkurve und des Plattenlayouts für 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatten bereitgestellt.
Komfortabler Einrichtungsassistent zur Fehlerminimierung – automatische Berechnungen für die Standardkurvenerstellung für serielle Verdünnungen
Integrierter statistischer Vergleich – Einfacher Vergleich von Kontroll- und Behandlungsgruppen
Exportfunktionen – Anzeige der Ergebnisse im Excel- und PDF-Format oder für GraphPad Prism formatiert
ProQuantum Software besteht aus zwei Modulen: Experiment erstellen und Ergebnisse importieren und anzeigen.
• Experiment erstellen ermöglicht das Einrichten einer Standardkurve, das Erzeugen eines Plattenlayouts und das zuweisen von Beschreibungen und Gruppen zu einzelnen Proben-Wells
• Mit Ergebnisse importieren und anzeigen können Sie experimentelle Daten importieren, die an die Standardkurve eines gewichteten 4PL- oder 5PL-Regressionsalgorithmus angepasst sind, unbekannte Proteinkonzentrationen interpolieren, Heat Maps anzeigen, gruppenweise Vergleiche durchführen und die Daten exportieren
Die ProQuantum Software ist kompatibel mit allen ProQuantum Immunoassay-Kits sowie allen Applied Biosystems qPCR-Geräten, einschließlich QuantStudio 3/5/6 Flex/7 Flex/12K Flex, StepOne, StepOnePlus, 7500, 7500 Fast, Viia 7 oder anderen kompatiblen qPCR-Geräten.
Das bevorzugte Betriebssystem ist Windows 7 oder 10.
Weitere Informationen finden Sie unter thermofisher.com/proquantum.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
ProQuantum Software v1.0
ProQuantum™
Enthält 1 Lizenzschlüssel für 1 Anwender
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX Connect™, StepOne™ System, Bio-Rad CFX96 Touch™
1 Lizenzschlüssel
Datenanalysesoftware
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Invitrogen™ ProQuantum™ Software v1.1 > 1 Lizenzschlüssel