Learn More
Invitrogen™ ProQuantum™ Software v1.1
Ermöglicht die Analyse von hochempfindlichen ProQuantum Immunassay-Ergebnissen, die von jedem qPCR-Gerät erfasst wurden.
Marke: Invitrogen™ A435945
Beschreibung
Mit der ProQuantum Software können Sie die hochempfindlichen Immunoassay-Ergebnisse von ProQuantum analysieren, die mit einem beliebigen qPCR-Gerät erfasst wurden. Die Analysefunktionen umfassen die Standardkurvenqualifizierung mit integrierter Ausreißererkennung, Interpolation unbekannter Proben für die Quantifizierung und gruppenweise statistische Analyse. Zur Vorbereitung eines Assay-Durchlaufs werden schrittweise Anleitungen einschließlich der Einrichtung der Standardkurve und des Plattenlayouts für 96- oder 384-Well-Mikrotiterplatten bereitgestellt.
• Komfortabler Einrichtungsassistent zur Fehlerminimierung – automatische Berechnungen für die Standardkurvenerstellung für serielle Verdünnungen
• Integrierter statistischer Vergleich – Einfacher Vergleich von Kontroll- und Behandlungsgruppen
• Exportfunktionen – Anzeige der Ergebnisse im Excel- und PDF-Format oder für GraphPad Prism formatiert
ProQuantum Software besteht aus zwei Modulen: Experiment erstellen und Ergebnisse importieren und anzeigen.
• Experiment erstellen ermöglicht das Einrichten einer Standardkurve, das Erzeugen eines Plattenlayouts und das zuweisen von Beschreibungen und Gruppen zu einzelnen Proben-Wells
• Mit Ergebnisse importieren und anzeigen können Sie experimentelle Daten importieren, die an die Standardkurve eines gewichteten 4PL- oder 5PL-Regressionsalgorithmus angepasst sind, unbekannte Proteinkonzentrationen interpolieren, Heat Maps anzeigen, gruppenweise Vergleiche durchführen und die Daten exportieren
Die ProQuantum Software ist kompatibel mit allen ProQuantum Immunoassay-Kits sowie allen Applied Biosystems qPCR-Geräten, einschließlich QuantStudio 3/5/6 Flex/7 Flex/12K Flex, StepOne, StepOnePlus, 7500, 7500 Fast, Viia 7 oder anderen kompatiblen qPCR-Geräten.
Das bevorzugte Betriebssystem ist Windows 7 oder 10.
Weitere Informationen finden Sie unter thermofisher.com/proquantum.
Spezifikation
ProQuantum Software v1.0 | |
ProQuantum™ | |
Enthält 5 Lizenzschlüssel für 5 Anwender |
7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, BioRad CFX96™, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System, Roche LightCycler 480, Bio-Rad CFX384 Touch™, Bio-Rad CFX Connect™, StepOne™ System, Bio-Rad CFX96 Touch™ | |
5 Lizenzschlüssel | |
Datenanalysesoftware |