Learn More
(+/-)-Propylenoxid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11377348
Verfügbar ab: 17-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
(+/-)-Propylenoxid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377348
3 x 1 L
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
3 x 1 L
Artikelnummer. 11377348
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
Propylene oxide is used as a precursor in the production of polyether polyols, which is utilized for making polyurethane plastics, polypropylene glycols, propylene glycol ethers and propylene carbonate. It is involved in the preparation of biological samples for electron microscopy. It plays a vital role in the removal of residual ethanol previously used for dehydration. Further, it is used in thermobaric weapons, and microbial fumigation. It is also used as solvents, and in the preparation of surfactants, lubricants and in oil demulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-56-9
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00005126
InChI-Schlüssel GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC-Name 2-Methyloxiran
SMILES CC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Propylene oxide
Schmelzpunkt -112°C
Farbe Farblos
Dichte 0.83 g/mL
Siedepunkt 34°C to 35°C
Flammpunkt -37°C (-35°F)
Prozentgehaltsbereich >99%
Geruch Ether-like
Brechungsindex 1.366
Menge 3 x 1 L
UN-Nummer UN1280
Beilstein 79763
Merck Index 14,7856
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,acetone,benzene,carbon tetrachloride,methanol and ether.
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) ≥99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX04K053 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/11/2024 Catalog Number030765.AE,030765.K2,030765.L7
ChargennummerU12K035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog Number030765.AE,030765.K2,030765.L7
ChargennummerR16K005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number030765.AE,030765.K2,030765.L7
ChargennummerQ17K001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog Number030765.AE,030765.K2,030765.L7
ChargennummerX18I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2024 Catalog Number030765.AE,030765.K2,030765.L7
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Propylene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propylene oxide
Name des Produkts
(+/-)-Propylenoxid, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals >