Learn More
(±)-Propylenoxid, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10710921 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mL, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 75-56-9 | C3H6O | 58.08 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-56-9
Summenformel C3H6O
Molekulargewicht (g/mol) 58.08
MDL-Nummer MFCD00005126
InChI-Schlüssel GOOHAUXETOMSMM-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene oxide, 1,2-epoxypropane, methyloxirane, epoxypropane, propyleneoxide, propene oxide, oxirane, methyl, 1,2-propylene oxide, propylene epoxide, 2,3-epoxypropane
PubChem CID 6378
ChEBI CHEBI:38685
IUPAC-Name 2-Methyloxiran
SMILES CC1CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (±)-Propylene oxide
Namenshinweis Extra Pure
Schmelzpunkt -112.0°C
Dichte 0.8300g/mL
Siedepunkt 34.0°C
Flammpunkt −37°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3650 to 1.3670
Menge 5 mL
UN-Nummer 1280
Beilstein 17, 6
Merck Index 15, 7969
Relative Dichte 0.83
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 40g/100mL (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol and ether
Viskosität 0.32 mPa.s (20°C)
Formelmasse 58.08
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-Propylene oxide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Propylene oxide
Name des Produkts
(±)-Propylenoxid, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >