Learn More
(±)-Propylenoxid, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | (±)-Propylene oxide |
Namenshinweis | Extra Pure |
Schmelzpunkt | -112.0°C |
Dichte | 0.8300g/mL |
Siedepunkt | 34.0°C |
Flammpunkt | −37°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99.4% min. (GC) |
Verpackung | Glasflasche |
Brechungsindex | 1.3650 to 1.3670 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0467436 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 220160050,220160010,220160025 |
A0467435 | Analysenzertifikat | 30/01/2025 | 220160050,220160010,220160025 |
A0464378 | Analysenzertifikat | 04/07/2024 | 220160050,220160010,220160025 |
A0461061 | Analysenzertifikat | 20/03/2024 | 220160050,220160010,220160025 |
A0439239 | Analysenzertifikat | 19/02/2024 | 220160050,220160010,220160025 |
Sicherheit und Handhabung
- (+/-)-Propylene oxide
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Keimzellmutagenität Kategorie 1B
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H340-Kann genetische Defekte verursachen.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und alle exponierten Hautstellen gründlich waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.