Learn More
Propylenglykol, USP - F.C.C., J.T.Baker™ Artikelnummer.: 15578604
Verfügbar ab: 22-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Propylenglykol, USP - F.C.C., J.T.Baker™
Artikelnummer. 15578604
500 ml, Enghalsflasche aus braunem Glas
Click to view available options
Menge:
500 ml
4 l
19 l
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Poly-Eimer
Artikelnummer. 15578604
Marke: Avantor J.T.Baker 940201
Verfügbar ab: 22-08-2025
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-Propandiol, Propylenglycol, 1,2-Dihydroxypropan, 1,2-Propylenglycol, Methylethylglycol, Methylethylenglycol, Monopropylenglycol, Isopropylenglycol, isopropylene glycol, dowfrostMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylenglycol
Menge 500 ml
Formelmasse 76.1
Flammpunkt 99.00 °C
Güte FCC/USP
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Relative Dichte 1 l = 1.04 kg
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Propylenglykol, USP - F.C.C., J.T.Baker™ >