Learn More
Propylencarbonat, 99.50 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10669263 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
10 L, Plastikeimer, 10 Liter
Click to view available options
Menge:
500 mL
1 l
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
500 Milliliter
Propylencarbonat, 99,5 %, Acros Organics, Menge:2,5 l, Verpackung:Glasflasche, Siedepunkt:240,0 °C bis 243,0 °C, unbestimmt, Schmelzpunkt:-49,0 °C, Molekulargewicht:102,09, Prozent Reinheit:99,5 %, Assay-Prozentbereich:99,4 % min. (GC), CAS:108-32-7, Dichte:1,2040g/mL
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
CAS 108-32-7
Summenformel C4H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 102.09
MDL-Nummer MFCD00005385,MFCD00798264,MFCD00798265
InChI-Schlüssel RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYNA-N
Synonym propylene carbonate, 1,2-propylene carbonate, 1,2-propanediol cyclic carbonate, texacar pc, 1,3-dioxolan-2-one, 4-methyl, cyclic propylene carbonate, arconate 5000, 1,2-propanediol carbonate, 1-methylethylene carbonate, cyclic 1,2-propylene carbonate
PubChem CID 7924
IUPAC-Name 4-methyl-1,3-dioxolan-2-on
SMILES CC1COC(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propylene carbonate
Schmelzpunkt -49.0°C
Dichte 1.2040g/mL
Siedepunkt 240.0°C to 243.0°C
Flammpunkt 116°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99.4% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Brechungsindex 1.4200 to 1.4220
Menge 10 L
Relative Dichte 1.204
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 200g/L (25°C). Other solubilities: miscible with acetone,benzene,chloroform,dmf,,ether,ethyl acetate and ethyl alcohol,slightly soluble in carbon tetrachloride,soluble in most organic solvents
Viskosität 2.8 mPa.s (20°C)
Formelmasse 102.09
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propylene carbonate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Propylencarbonat, 99.50 %, Thermo Scientific Chemicals >