Learn More
Propyl 4-hydroxybenzoat, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Propyl 4-hydroxybenzoate |
Namenshinweis | 99+% |
Schmelzpunkt | 95°C to 99°C |
Farbe | Weiß |
Flammpunkt | 180°C |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. (5 hrs) (over silica gel) |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 99% min. (GC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Strukturformel | HOC6H4CO2CH2CH2CH3 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0465627 | Analysenzertifikat | 22/08/2024 | 131591000,131590025,131595000,131590050 |
A0465490 | Analysenzertifikat | 21/08/2024 | 131591000,131590025,131595000,131590050 |
A0427362 | Analysenzertifikat | 23/07/2024 | 131591000,131590025,131595000,131590050 |
A0447041 | Analysenzertifikat | 29/04/2024 | 131591000,131590025,131595000,131590050 |
A0460404 | Analysenzertifikat | 22/02/2024 | 131591000,131590025,131595000,131590050 |
Seguridad y manipulación
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.