Learn More
Propranolol hydrochloride, Tocris Bioscience™ Artikelnummer.: 30001108
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Propranolol hydrochloride, Tocris Bioscience™
Artikelnummer. 30001108
100 mg
Click to view available options
Menge:
100 mg
Artikelnummer. 30001108
Marke: Tocris Bioscience 0624/100
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
β antagonist
β-adrenergic antagonist.
R-enantiomer, S-enantiomer and Glycol Metabolite also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propranolol hydrochloride
CAS 3506-09-0
Summenformel C17H24ClNO2
MDL-Nummer MFCD00012558
Menge 100 mg
Synonym propranolol hydrochloride, propranolol hcl, inderal, avlocardyl, herzbase, inderalici, naprilin, pronovan, dociton, ikopal
InChI-Schlüssel RTTYPFXTLKDXPS-UHFFFAOYNA-N
SMILES [H+].[Cl-].CC(C)CNCC(O)COC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
IUPAC-Name hydrogen 1-[(2-methylpropyl)amino]-3-(naphthalen-1-yloxy)propan-2-ol chloride
Molekulargewicht (g/mol) 309.83
PubChem CID 62882
ChEBI CHEBI:8500
Formelmasse 295.81
Reinheit (%) >98%
Name des Produkts
Propranolol hydrochloride, Tocris Bioscience™ >