Learn More
Propionsäure, 99%, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11984921
Zum Warenkorb hinzufügen
Propionsäure, 99%, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11984921
10 L, Plastikeimer
Click to view available options
Menge:
5 mL
1 L
2.5 l
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 11984921
Marke: Thermo Scientific Acros 149300100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-09-4
InChI-Schlüssel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC-Name Propansäure
SMILES CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid
Schmelzpunkt -22.0°C
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 141.0°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Plastikeimer
Summenformel C3H6O2
Strukturformel C2H5CO2H
Brechungsindex 1.3850 to 1.3870
Menge 10 L
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Merck Index 15, 7939
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
Viskosität 1.02 mPa.s (25°C)
Formelmasse 74.08
Dampfdruck 5mbar at 20°C
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number149300010,149300025,149300100
ChargennummerA0462451 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/05/2024 Catalog Number149300010,149300025,149300100
ChargennummerB0541062A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number149300050,149300010,149300025,149300100
ChargennummerB0541618A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number149300050,149300010,149300025,149300100
ChargennummerB0542301 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/11/2023 Catalog Number149300050,149300010,149300025,149300100
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Propionsäure, 99%, rein, Thermo Scientific Chemicals >