Learn More
Propionsäure, 99+%, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10318500
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Propionsäure, 99+%, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10318500
1 L, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10318500
Marke: Thermo Scientific Acros 220130010
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-09-4
Summenformel C3H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 74.08
MDL-Nummer MFCD00002756
InChI-Schlüssel XBDQKXXYIPTUBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym propionic acid, ethylformic acid, methylacetic acid, carboxyethane, ethanecarboxylic acid, pseudoacetic acid, metacetonic acid, monoprop, luprosil, prozoinMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1032
ChEBI CHEBI:30768
IUPAC-Name Propansäure
SMILES CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propionic acid
Schmelzpunkt -22.0°C
Dichte 0.9900g/mL
Siedepunkt 141.0°C
Flammpunkt 51°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C2H5CO2H
Brechungsindex 1.3850 to 1.3870
Menge 1 L
Beilstein 02, 234
Fieser 12,415
Merck Index 15, 7939
Relative Dichte 0.99
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Viskosität 1.02 mPa.s (25°C)
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 99+%
Güte Extrarein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0461514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number220130025,220130010
ChargennummerA0461514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/03/2024 Catalog Number220130025,220130010
ChargennummerA0455984 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/08/2023 Catalog Number220130025,220130010
ChargennummerA0440514 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number220130025,220130010
ChargennummerA0398966 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number220130025,220130010
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propionic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Propionsäure, 99+%, reinst, Thermo Scientific Chemicals >