Learn More
Propiolsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11460783
Zum Warenkorb hinzufügen
Propiolsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460783
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11460783
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13245.14
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 471-25-0 | C3H2O2 | 70.05 g/mol
Propiolic acid is a reagent used in the preparation of transition metal complexes, haloalkyl propiolates and halopropenoates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propiolsäure ist ein Reagenz für die Herstellung von Übergangsmetallkomplexen, Haloalkylpropiolaten und Halopropenaten.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther, Ethanol und Chloroform.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, Oxidationsmitteln und Reduktionsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 471-25-0
Summenformel C3H2O2
Molekulargewicht (g/mol) 70.05
MDL-Nummer MFCD00004360
InChI-Schlüssel UORVCLMRJXCDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym propiolic acid, 2-propynoic acid, propynoic acid, propargylic acid, acetylenecarboxylic acid, carboxyacetylene, propiolic acidd, propiolicacid, unii-p2qw39g9lz, propynoateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 10110
ChEBI CHEBI:33199
IUPAC-Name Prop-2-insäure
SMILES OC(=O)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propiolic acid
Schmelzpunkt 18°C
Dichte 1.136
Siedepunkt 102°C (200 mmHg)
Flammpunkt 58°C (136°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 25 g
UN-Nummer UN2920
Beilstein 878176
Merck Index 14,7824
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether,ethanol and chloroform.
Formelmasse 70.05
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2023 Catalog NumberA13245.22,A13245.06,A13245.14
Chargennummer10214856 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13245.22,A13245.06,A13245.14
Chargennummer10138491 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13245.22,A13245.06,A13245.14
Chargennummer10108654 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13245.22,A13245.06,A13245.14
Chargennummer10204471 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13245.22,A13245.06,A13245.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propiolic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Propynoic acid
Name des Produkts
Propiolsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals >