Learn More
Propidiumiodid, 99 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™
87.30 CHF - 239.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 25535-16-4
Summenformel C27H34I2N4
Molekulargewicht (g/mol) 668.406
InChI-Schlüssel XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym Propidiumiodid, Propidiumdiiodid, 3,8-diamino-5-3-Diethylmethylammonio propyl-6-Phenylphenanthridin-5-Iumiodid, 3,8-diamino-5-3-Diethylmethylammonio-propyl-6-PhenylphenanThridiniumdijodid, Phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, Diiodid, 3,8-diamino-5-3-Diethylaminopropyl-6-Phenylphenanthridinium Jodid-Methodid, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
IUPAC-Name 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5 -yl)propyl-diethyl-Methylazanium; Dijodid
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11435392
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0219545825
25 mg
87.30 CHF
25 Milligramm
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11445392
Unterlagen ansehen
MP Biomedicals
0219545880
0.1 g
239.00 CHF
100 Milligramm
Verfügbar ab: 03-07-2025
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Propidiumiodid, 99 %, für HPLC-Analysen, MP Biomedicals™