Learn More
Thermo Scientific Chemicals Propidiumiodid, 95 % Artikelnummer.: 11996691
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific Chemicals Propidiumiodid, 95 %
Artikelnummer. 11996691 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
25 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 mg
1 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 11996691
Marke: Thermo Scientific Chemicals 440300250
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 25535-16-4 | C27H34I2N4 | 668.39 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25535-16-4
Summenformel C27H34I2N4
Molekulargewicht (g/mol) 668.39
InChI-Schlüssel XJMOSONTPMZWPB-UHFFFAOYSA-M
Synonym propidium iodide, propidium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethyl methyl ammonio propyl-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, unii-tp416o228t, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenylphenanthridinium diiodide, 3,8-diamino-5-3-diethylaminopropyl-6-phenylphenanthridinium iodide methiodide, phenanthridinium, 3,8-diamino-5-3-diethylmethylammonio propyl-6-phenyl-, diiodide
PubChem CID 104981
ChEBI CHEBI:51240
IUPAC-Name 3-(3,8-diamino-6-phenylphenanthridin-5-ium-5 -yl)propyl-diethyl-Methylazanium; Dijodid
SMILES CC[N+](C)(CC)CCC[N+]1=C2C=C(C=CC2=C3C=CC(=CC3=C1C4=CC=CC=C4)N)N.[I-].[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propidium iodide
Schmelzpunkt 220.0°C to 225.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 668.39
Reinheit (%) 95%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0442118 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number440300250,440300010,440301000
ChargennummerA0463182 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/05/2024 Catalog Number440300250,440300010,440301000
ChargennummerA0460129 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number440300250,440300010,440301000
ChargennummerA0451635 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2023 Catalog Number440300250,440300010,440301000
ChargennummerA0402777 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number440300250,440300010,440301000
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propidium iodide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Propidiumiodid, 95 % >