Learn More
Molecular Probes™ Propidiumiodid Artikelnummer.: 11519206
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Molecular Probes™ Propidiumiodid
Artikelnummer. 11519206
100 mg, 100 Milligramm
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
Artikelnummer. 11519206
Marke: Molecular Probes™ P1304MP
Wissenschaft ist schon schwer genug Ihre Bioreagenzien sollten es nicht sein
Aktionscode 24128 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Propidiumiodid
Das Propidiumjodid (PI) ist eine häufig verwendete, rot fluoreszierende nukleäre und Chromosom-Gegenfärbung. Da Propidiumiodid lebende Zellen nicht durchdringt, wird es auch häufig verwendet, um tote Zellen in einer Population zu erkennen.
PI bindet an DNA, indem es zwischen den Basen mit geringer oder keiner Sequenzpräferenz interkaliert. In wässriger Lösung liegt die maximale Anregung bzw. Emission des Farbstoffs bei 493/636 nm. Sobald der Farbstoff gebunden ist, wird seine Fluoreszenz um das 20- bis 30-fache gesteigert, die maximale Fluoreszenzanregung verschiebt sich um ∼30 – 40 nm zu Rot und die maximale Fluoreszenzemission um ∼15 nm zu Blau. Daraus ergibt sich ein Anregungsmaximum von 535 nm und ein Fluoreszenzemissionsmaximum von 617 nm.
PI wird häufig in der Fluoreszenzmikroskopie, konfokalen Laser-Scanning-Mikroskopie, Durchflusszytometrie und Fluorimetrie eingesetzt.
Erfahren Sie mehr über Propidiumiodid und Produkte, die Propidiumiodid enthalten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Physikalische Form Lösung
Menge 100 mg
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer3118573 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/01/2025 ArtikelnummerP1304MP
Chargennummer3050045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/10/2024 ArtikelnummerP1304MP
Chargennummer2984217 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/09/2024 ArtikelnummerP1304MP
Chargennummer2936401 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 ArtikelnummerP1304MP
Chargennummer2916420 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 ArtikelnummerP1304MP
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ Propidiumiodid >