Learn More
Propargylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10225330
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Propargylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10225330
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 10225330
Marke: Thermo Scientific Acros 131460050
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2450-71-7
Summenformel C3H5N
Molekulargewicht (g/mol) 55.08
MDL-Nummer MFCD00008198
InChI-Schlüssel JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC-Name Prop-2-yn-1-amin
SMILES C#CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargylamine
Namenshinweis 99%
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8600g/mL
Siedepunkt 84.0°C
Flammpunkt 3°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HCidentical toCCH2NH2
Brechungsindex 1.4460 to 1.4500
Menge 5 g
Beilstein 04,228
Relative Dichte 0.86
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible in water.
Formelmasse 55.08
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467971 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number131461000,131460250,131460050
ChargennummerA0447087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number131461000,131460250,131460050
ChargennummerA0447087 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/11/2023 Catalog Number131460010,131461000,131460250,131460050
ChargennummerA0452687 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number131460010,131461000,131460250,131460050
ChargennummerA0444385 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number131460010,131461000,131460250,131460050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Propargylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >