Learn More
Propargylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15470378
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Propargylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15470378
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Artikelnummer. 15470378
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53495.06
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 2450-71-7 | C3H5N | 55.08 g/mol
Propargylamine is used in the synthesis of a chiral, a fluorescent macrocycle by 1,3-dipolar cycloaddition of propargyl amides of carbohydrate-linked amino acids and 9,10-bis(azidomethyl)anthracene. It acts as an intermediate in the production of drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Propargylamin wird bei der Synthese eines chiralen, fluoreszierenden Makrozyklus durch 1,3-dipolare Cycloaddition von Propargyl-Amiden kohlenhydratgekoppelter Aminosäuren und 9,10-bis(Azidomethyl)Anthrazol verwendet. Dient als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Drogen.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Chloroform und Ethylacetat.
Hinweise
Hygroskopisch. Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden, starken Oxidationsmitteln und Kohlendioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2450-71-7
Summenformel C3H5N
Molekulargewicht (g/mol) 55.08
MDL-Nummer MFCD00008198
InChI-Schlüssel JKANAVGODYYCQF-UHFFFAOYSA-N
Synonym propargylamine, 2-propynylamine, 2-propyn-1-amine, 3-aminopropyne, 3-amino-1-propyne, 2-propyn-1-thiol, 3-aminoprop-1-yne, propargylamin, pro-pargylamine, propargyl amine
PubChem CID 239041
IUPAC-Name Prop-2-yn-1-amin
SMILES C#CCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargylamine
Dichte 0.86
Siedepunkt 83°C
Flammpunkt 6°C (43°F)
Strukturformel HC≡CCH2NH2
Brechungsindex 1.449
Menge 5 g
UN-Nummer UN3286
Beilstein 773681
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,chloroform and ethyl acetate.
Formelmasse 55.08
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerW19K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/09/2024 Catalog NumberH53495.14,H53495.06
Chargennummer10252541 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/09/2024 Catalog NumberH53495.14,H53495.06
ChargennummerU12K050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/08/2024 Catalog NumberH53495.14,H53495.06
Chargennummer10237149 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberH53495.14,H53495.06
Chargennummer10237476 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/11/2023 Catalog NumberH53495.14,H53495.06
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Propargylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Propyn-1-amine
Name des Produkts
Propargylamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >