Learn More
Propargylbenzoat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400268
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6750-04-5
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Propargyl benzoate
Dichte 1.106
Siedepunkt 225°C to 226°C
Summenformel C9H12N3Na2O8P
Strukturformel C6H5CO2CH2C≡CH
Brechungsindex 1.532
MDL-Nummer MFCD00150830
Menge 5 g
Synonym cytidine 5'-monophosphate disodium salt, disodium cmp, cmp disodium salt, cytidine-5'-monophosphate disodium salt, disodium 5'-cmp, 5'-cmp disodium salt, disodium 5'-o-phosphonatocytidine, 5'-cytidylic acid, disodium salt, disodium cytidine 5'-monophosphate, cytidine monophosphate disodium salt
InChI-Schlüssel INTPYBRGLGSMRA-IJRYJGAHNA-L
SMILES [Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC-Name Dinatrium;[(2R,3s,4r,5r)-5-(4-Amino-2-Oxopyrimidin-1-yl)-3,4-Dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphat
Molekulargewicht (g/mol) 367.16
PubChem CID 94332
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 98%