Learn More
Propan-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen gemäß europäischer Pharmakopöe, BP, USP, Fisher Chemical™ Artikelnummer.: 10346290
Zum Warenkorb hinzufügen
Propan-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen gemäß europäischer Pharmakopöe, BP, USP, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10346290
500 ml, Bernsteinfarbene Glasflasche
Click to view available options
Menge:
500 ml
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallkanister
Artikelnummer. 10346290
Marke: Fisher Chemical P/7440/08
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Propan-1,2-diol, reinst, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph. Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57-55-6
Summenformel C3H8O2
Molekulargewicht (g/mol) 76.095
MDL-Nummer 64272
InChI-Schlüssel DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-Propandiol, Propylenglycol, 1,2-Dihydroxypropan, 1,2-Propylenglycol, Methylethylglycol, Methylethylenglycol, Monopropylenglycol, Isopropylenglycol, isopropylene glycol, dowfrostMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 1030
ChEBI CHEBI:16997
IUPAC-Name Propan-1,2-diol
SMILES CC(CO)O
Spezifikation
Schmelzpunkt -60 °C
Siedepunkt 187 °C
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 500 ml
Dampfdichte 2.62
Formelmasse 76.1 mol
Dampfdruck 0.13 mbar bei 20 °C
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Propan-1,2-Diol, Extra Pure, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen gemäß europäischer Pharmakopöe, BP, USP, Fisher Chemical™ >