Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-Säulen
Trennen Sie Proteine und ihre Varianten mithilfe dieser schwachen Kationenaustauschsäulen mit besonders hoher Auflösung.
Marke:  Thermo Scientific™ 088766
8504.48 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15560224
  • 8547.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-Säulen und erzielen Sie eine außergewöhnlich hohe Auflösung für die Trennung von Proteinen mit ihren Varianten. ProPac Säulen basieren auf stationären Phasen aus nicht porösen 10-μm-Polymerperlen und lösen Isoformen auf, die sich nur in einem einzigen geladenen Rückstand unterscheiden. Eine dünne, hydrophile, auf den Partikelkern gepfropfte Schicht eliminiert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und für schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Mehrere Formate für mehr Flexibilität
  • Die ProPac WCX-10 Säule ist ein schwacher Kationenaustauscher mit einer funktionellen Carboxyl-Gruppe
  • Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semi-Prep-Anwendungen.
Herausragende Leistung bei der Proteinanalyse
  • Ideal für die Charakterisierung und für die Bewertung der Qualitätskontrolle von MAbs und anderen Proteinen geeignet
  • Sehr gut geeignet zur Charakterisierung verwandter Proteinvarianten, einschließlich Deamidierungs- und MAb-Lysin-Trunkierungsvarianten
  • Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
  • Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
Bis zu 30 ml/min
3000 psi (200 bar)
10 μm
Nicht porös
60 °C
ProPac
Ionenaustausch
22 mm
250 mm
pH-Wert 2 bis 12, 80 % kompatibel mit Acetonitril und Aceton, kompatibel mit nichtionischen und zwitterionischen Detergenzien, inkompatibel mit kationischen Detergenzien
2 bis 12
Each
Carboxylat
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-Säulen > Länge: 250 mm; Innendurchmesser: 22 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.