Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-Säulen
Trennen Sie Proteine und ihre Varianten mithilfe dieser schwachen Kationenaustauschsäulen mit besonders hoher Auflösung.
Marke:  Thermo Scientific™ 063474
3399.15 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11361853
  • 3416.15 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 LC-Säulen und erzielen Sie eine außergewöhnlich hohe Auflösung für die Trennung von Proteinen mit ihren Varianten. ProPac Säulen basieren auf stationären Phasen aus nicht porösen 10-μm-Polymerperlen und lösen Isoformen auf, die sich nur in einem einzigen geladenen Rückstand unterscheiden. Eine dünne, hydrophile, auf den Partikelkern gepfropfte Schicht eliminiert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die Kationenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und für schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Mehrere Formate für mehr Flexibilität
  • Die ProPac WCX-10 Säule ist ein schwacher Kationenaustauscher mit einer funktionellen Carboxyl-Gruppe
  • Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semi-Prep-Anwendungen.
Herausragende Leistung bei der Proteinanalyse
  • Ideal für die Charakterisierung und für die Bewertung der Qualitätskontrolle von MAbs und anderen Proteinen geeignet
  • Sehr gut geeignet zur Charakterisierung verwandter Proteinvarianten, einschließlich Deamidierungs- und MAb-Lysin-Trunkierungsvarianten
  • Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
  • Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Semi-präparative Säule
5 ml/min
207 bar (3000 psi)
10 μm
Nicht porös
60 °C
Carboxylat
Sphärisches, nicht poröses Polymer
Ionenaustausch
Responsibly packaged
9 mm
250 mm
pH-Wert 2 bis 12, 80 % kompatibel mit Acetonitril und Aceton, kompatibel mit nichtionischen und zwitterionischen Detergenzien, inkompatibel mit kationischen Detergenzien
2 bis 12
Each
N/A
ProPac
Ionenaustausch
Bio-LC
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer002766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063474
Chargennummer002767 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063474
Chargennummer002770 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063474
Chargennummer002824 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063474
Chargennummer002778 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/01/2025 Catalog Number063474
Name des Produkts
Thermo Scientific™ ProPac™ WCX-10 HPLC-Säulen > Länge: 250 mm; Innendurchmesser: 9 mm
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.