Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 Tertiär-Amin-Ionenaustausch-HPLC-Säule, 10 μm, 4 x 250 mm
Säulenformat: Säulensatz (3 Säulen, 1 Charge); Porengröße: Nicht porös; Säulenphase: Ionenaustausch
442.75 CHF - 8547.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 10 μm |
---|---|
pH | 2 bis 12 |
Porengröße | Nicht porös |
Temperatur | 60 °C |
Stationäre Phase | Tertiäres Amin |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11361743
|
Thermo Scientific™
054999 |
250 mm | 4 mm | Analysesäule |
1352.59 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11331853
|
Thermo Scientific™
063464 |
250 mm | 2 mm | Analysesäule |
1358.98 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11301873
|
Thermo Scientific™
063707 |
250 mm | 9 mm | Analysesäule |
3432.27 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15510234
|
Thermo Scientific™
088771 |
250 mm | 22 mm | Semi-präparative Säule |
8547.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15560234
|
Thermo Scientific™
088776 |
250 mm | 4 mm | Säulensatz (3 Säulen, 1 Charge) | N/A | N/A | N/A | |||||
11341853
|
Thermo Scientific™
063470 |
50 mm | 2 mm | Vorsäulen |
442.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11381743
|
Thermo Scientific™
055150 |
50 mm | 4 mm | Vorsäulen |
442.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15570234
|
Thermo Scientific™
088777 |
250 mm | 4 mm | Säulenset (3 Säulen, 3 Chargen) | N/A | N/A | N/A | |||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ WAX-10 LC-Säulen für die außergewöhnlich hochauflösende und effiziente Anionenaustauschtrennung von Proteinvarianten. ProPac Säulen basieren auf einem nicht porösen 10-μm-Kernpartikel, das Druckstabilität bietet, und können Isoformen auflösen, die sich nur in einem einzigen geladenen Rest unterscheiden. Eine dünne, hydrophile Schicht verhindert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die gepfropfte Anionenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Maximale Auflösung- Die ProPac WAX-10 LC-Säule ist ein schwacher Anionentauscher mit tertiärem Amin als funktioneller Gruppe.
- Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semiprep-Anwendungen
- Ideal zur Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von eng verwandten Proteinvarianten
- Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
- Hocheffiziente Peaks mit hervorragender Rückgewinnung
- Höhere Kapazität als andere Säulen auf der Basis von nicht porösen Partikeln
- Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
Spezifikation
10 μm | |
Nicht porös | |
Tertiäres Amin | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch |
2 bis 12 | |
60 °C | |
ProPac | |
Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.