Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 HPLC-Säulen
Verwenden Sie ProPac™ SAX-10 LC-Säulen für eine außergewöhnlich hohe Auflösung und Effizienz bei der Trennung von Proteinvarianten.
469.00 CHF - 8955.00 CHF
Spezifikation
Partikelgröße | 10 μm |
---|---|
pH | 2 bis 12 |
Porengröße | Nicht porös |
Temperatur | 60 °C |
Stationäre Phase | Quaternäres Ammonium |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Säulenformat | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11341743
|
Thermo Scientific™
054997 |
250 mm | 4 mm | Analysesäule |
1425.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11391843
|
Thermo Scientific™
063448 |
250 mm | 2 mm | Analysesäule |
1440.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11381863
|
Thermo Scientific™
063703 |
250 mm | 9 mm | Analysesäule |
3630.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15500234
|
Thermo Scientific™
088770 |
250 mm | 22 mm | Semi-präparative Säule |
8955.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15540234
|
Thermo Scientific™
088774 |
250 mm | 4 mm | 1 Lot of Resin, 3 Columns | N/A | ||||||
11351743
|
Thermo Scientific™
054998 |
50 mm | 4 mm | Vorsäulen |
469.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11301853
|
Thermo Scientific™
063454 |
50 mm | 2 mm | Vorsäulen |
469.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15550234
|
Thermo Scientific™
088775 |
250 mm | 4 mm | 3 Chargen Harz, 1 Säule/Charge (3 Säulen) |
4390.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11342493
|
Thermo Scientific™
SP5730 |
250 mm | 4 mm | 3 Chargen Harz, 1 Säule/Charge (3 Säulen) | N/A | ||||||
13457376
|
Thermo Scientific™
078990 |
50 mm | 4 mm | Analysesäule |
1055.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ ProPac™ SAX-10 LC-Säulen für außergewöhnlich hohe Auflösung und Effizienz bei der Trennung von Proteinvarianten. ProPac Säulen basieren auf einem nicht porösen 10-μm-Kernpartikel, das Druckstabilität bietet, und können Isoformen auflösen, die sich nur in einem einzigen geladenen Rest unterscheiden. Eine dünne, hydrophile Schicht verhindert unerwünschte sekundäre Wechselwirkungen. Die gepfropfte Anionenaustauschoberfläche sorgt für eine pH-basierte Selektivitätskontrolle und schnellen Massentransfer für hocheffiziente Trennung und moderate Kapazität.
Maximale Auflösung
- Die ProPac SAX-10 LC-Säule ist ein starker Anionentauscher mit quaternärem Amin als funktioneller Gruppe
- Die Säulengröße reicht von 2 mm Innendurchmesser für analytische Anwendungen bis zu 22 mm Innendurchmesser für Semiprep-Anwendungen
Herausragende Leistung bei der Proteinanalyse
- Ideal zur Charakterisierung und Bewertung der Qualitätskontrolle von eng verwandten Proteinvarianten
- Beispiellose Trennungen mit hoher Auflösung
- Hocheffiziente Peaks mit hervorragender Rückgewinnung
- Höhere Kapazität als andere Säulen auf der Basis von nicht porösen Partikeln
- Ausgezeichnete säulen- und chargenübergreifende Reproduzierbarkeit eliminiert das Problem der Säulenvariabilität bei Stabilitäts- und QS/QK-Tests
Spezifikation
10 μm | |
Nicht porös | |
Quaternäres Ammonium | |
Ionenaustausch |
2 bis 12 | |
60 °C | |
Sphärisches, nicht poröses Polymer | |
Ionenaustausch |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.