Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-HPLC-Säulen
Mit Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-LC-Säulen erzielen Sie eine hochauflösende Trennung von Proteinen und Peptiden unter nicht denaturierenden Bedingungen.
801.94 CHF - 1433.18 CHF
Spezifikation
Max. Druck | 3500 psi (240 bar) |
---|---|
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2,5 bis 7,5 |
Porengröße | 300 Å |
Oberfläche | 100 m²/g |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11301863
|
Thermo Scientific™
063653 |
100 mm | 2,1 mm |
805.72 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11311863
|
Thermo Scientific™
063655 |
100 mm | 4,6 mm |
801.94 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11321863
|
Thermo Scientific™
063665 |
75 mm | 7,8 mm |
1433.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11342043
|
Thermo Scientific™
074197 |
250 mm | 4,6 mm |
1291.43 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-LC-Säulen erzielen Sie eine hochauflösende Trennung von Proteinen und Peptiden unter nicht denaturierenden Bedingungen. Diese Säulen auf Silikabasis wurden mit multifunktionellen Liganden entwickelt und bieten eine außergewöhnlich hohe hydrolytische Stabilität unter den stark wässrigen Bedingungen bei der HIC.
Hocheffiziente Säulen zur Trennung großer Biomoleküle- Hohe Protein-Beladungskapazität zur Proteinreinigung
- Große Auswahl an analytischen und präparativen Anwendungen, einschließlich der Trennung von Proteinen in Rinderserum, Proteinen in Schlangengift und monoklonalen Antikörpern (Mabs)
- Basierend auf 5 µm ultrahochreinen sphärischen Silikapartikeln mit 300 Å-Poren
Die hydrophobe Interaktionschromatographie trennt Biomoleküle in einem abnehmenden Salzgradienten auf der Basis von Unterschieden in der Oberflächen-Hydrophobizität. Diese Methode erhält die biologische Aktivität von Proteinen. Der HIC-Trennungsmechanismus ist eine Ergänzung zu jenen der Ionenaustausch- und Gelfiltrations-Chromatographie.
Spezifikation
3500 psi (240 bar) | |
2,5 bis 7,5 | |
100 m²/g | |
Amid/Ethyl | |
Hydrophobe Wechselwirkung | |
Edelstahl |
5 μm | |
300 Å | |
40 °C | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Hydrophobe Wechselwirkung |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.