Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-HPLC-Säulen
Mit Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-LC-Säulen erzielen Sie eine hochauflösende Trennung von Proteinen und Peptiden unter nicht denaturierenden Bedingungen.
Marke: Thermo Scientific™ 063653
801.71 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit Thermo Scientific™ ProPac™ HIC-10-LC-Säulen erzielen Sie eine hochauflösende Trennung von Proteinen und Peptiden unter nicht denaturierenden Bedingungen. Diese Säulen auf Silikabasis wurden mit multifunktionellen Liganden entwickelt und bieten eine außergewöhnlich hohe hydrolytische Stabilität unter den stark wässrigen Bedingungen bei der HIC.
- Hohe Protein-Beladungskapazität zur Proteinreinigung
- Große Auswahl an analytischen und präparativen Anwendungen, einschließlich der Trennung von Proteinen in Rinderserum, Proteinen in Schlangengift und monoklonalen Antikörpern (MAbs)
- Basierend auf 5 μm ultrahochreinen sphärischen Silika-Partikeln mit 300Å-Poren
Spezifikation
Analysesäule | |
100 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
100 m²/g | |
Amid/Ethyl | |
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein | |
Hydrophobe Wechselwirkung | |
Analysesäule |
2,1 mm | |
3500 psi (240 bar) | |
2,5 bis 7,5 | |
Each | |
40 °C | |
ProPac | |
Hydrophobe Wechselwirkung | |
Edelstahl | |
Bio-LC |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.