Learn More
Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX HPLC-Säule
Diese Säule bietet konsistente Trennungen therapeutischer Proteine, einschließlich monoklonaler Antikörper, Antikörper-Wirkstoff-Konjugate, Biosimilars und Ladungsvarianten.
917.18 CHF - 3853.46 CHF
Spezifikation
Säulenformat | Analysesäule |
---|---|
Max. Druck | 4500 psi (310 bar) |
Kompatibilität der mobilen Phase | Empfohlen: Warenpuffer und NaCl. Mindestens 20 mM Salz erforderlich. Nicht mit reinem DI H2O spülen |
Partikelgröße | 5 μm |
pH | 2 bis 12 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15903942
|
Thermo Scientific™
303028 |
50 mm | 2 mm | 1 Column |
917.18 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15993932
|
Thermo Scientific™
303027 |
150 mm | 2 mm | 1 Column |
1217.53 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16356931
|
Thermo Scientific™
302973 |
50 mm | 4 mm | 1 Column |
944.91 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15943932
|
Thermo Scientific™
302972 |
150 mm | 4 mm | 1 Column |
1216.05 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15973932
|
Thermo Scientific™
303025 |
250 mm | 4 mm | 1 Column |
1401.98 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15953932
|
Thermo Scientific™
302976 |
150 mm | 4 mm | 3 Columns/1 Lot |
3853.46 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 23-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
15963932
|
Thermo Scientific™
302977 |
150 mm | 4 mm | 3 Columns/3 Lots |
3647.94 CHF
3 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
16575934
|
Thermo Scientific™
303355 |
150 mm | 9 mm | 1 Column |
3531.27 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Entdecken Sie die einzigartige Thermo Scientific™ ProPac™ Elite WCX Flüssigchromatographiesäule mit schwachem Kationenaustausch (WCX). Diese Säule wurde für die Proteincharakterisierung, einschließlich therapeutischer Proteine, monoklonaler Antikörper (mAbs), Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) und Biosimilar-Proteine, entwickelt und bietet eine hohe Auflösung, eine hocheffiziente Trennung von Proteinen und ihren Ladungsvarianten.
Die einzigartige Säulenchemie hat ein hervorragendes Leistungsverhalten bei einer großen Bandbreite von pH-Werten, Temperaturen und Zusammensetzungen der mobilen Phasen mit hervorragender Rückgewinnung und geringer Verschleppung.
Produkt-Highlights- Überlegene Auflösung für Proteine, monoklonale Antikörper und zugehörige Ladungsvarianten
- Hohe Effizienz mit reproduzierbaren Trennungen
- Hohe Rückgewinnung und geringe Verschleppung
- Großer pH-Bereich: 2 – 12
- Hohe Temperaturstabilität: bis zu 60 °C
- Hoher Durchsatz
- Kompatibel mit CX-1 pH-Gradient-Puffern
Spezifikation
Analysesäule | |
Empfohlen: Warenpuffer und NaCl. Mindestens 20 mM Salz erforderlich. Nicht mit reinem DI H2O spülen | |
2 bis 12 | |
10 °C bis 60 °C | |
ProPac | |
Ionenaustausch | |
Bio-LC |
4500 psi (310 bar) | |
5 μm | |
Nicht porös | |
Carboxylat | |
Nicht poröse DVB-Partikel mit hydrophiler Beschichtung | |
Ionenaustausch | |
Responsibly packaged |