Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel mit SYTOX™ Deep Red
ProLong Diamond Antifade Mountant ist ein flüssiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger appliziert wird.
94.25 CHF - 260.00 CHF
Spezifikation
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
---|---|
Reagenztyp | Montagelösung |
Beschreibung
- Es wird ohne DNA-Färbemittel oder mit dem blauen DNA-Färbemittel NucBlue (Hoechst 33342) oder mit dem tiefroten DNA-Färbemittel SYTOX Deep Red formuliert.
- Das ProLong Glass Eindeckmittel hat einen Brechungsindex von 1,52 nach dem Aushärten, ähnlich dem von Glas-Deckgläsern, kompatiblem Immersionsöl und Ölimmersions-Mikroskopoptiken, was eine überragende Auflösung und Empfindlichkeit ermöglicht.
- Das ProLong Glass Eindeckmittel wurde außerdem entwickelt, um einen beispiellosen Photobleich-Schutz über die sichtbaren und Nahinfrarotspektren zu bieten.
- Sie können das ProLong Glass Antifade Eindeckmittel mit nahezu jedem fluoreszierenden Farbstoff oder fluoreszierendem Protein (z. B. GFP, RFP, mCherry) und mit jedem Zell-/Gewebetyp verwenden, um Bildtiefen von 0 bis 100 µm für helle, hochauflösende Z-Stapel-, 3D- und 2D-Bilder zu erhalten. Für eine nicht-aushärtende Deckflüssigkeit mit einem Brechungsindex von 1,52 verwenden Sie das SlowFade Glass Soft-set Eindeckmittel.
- Mit einem hohen Brechungsindex von 1,52 und einer überlegenen Antifade-Formulierung bietet ProLong Glass Eindeckmittel folgende Vorteile:
- Bis zu 75 % bessere axiale Auflösung für scharfe Bilder
- 3–4 Mal höhere Bildschärfe als Deckflüssigkeiten mit einem Brechungsindex von 1,47, mit scharfen Bildern für Zelleinzelschichten, Gewebeschnitte oder 3D-Zellkulturen bis zu einer Dicke/Brenntiefe von 150 μm
- Niedriger Hintergrund im gesamten Spektrum
- Konservierte Signale von gehemmter Photobleichung
- Wochen bis Monate Stabilität für auf Objektträger montierte Proben
- Anwenderfreundlichkeit
- Mit oder ohne DAPI erhältlich
- Prolong Glass Hard-set Eindeckmittel wird bereits gemischt und gebrauchsfertig in einer Tropfflasche oder einer 10-ml-Flasche mit oder ohne DNA-Färbung geliefert. NucBlue (Hoechst 33342) wird nach Bindung an DNA durch UV-Licht bei 360 nm angeregt, mit einem Emissionsmaximum von 460 nm, und mit einem herkömmlichen DAPI-Filter nachgewiesen. Das SYTOX Deep Red Färbemittel wird nach Bindung an DNA durch rotes Licht bei 660 nm angeregt, mit einem Emissionsmaximum bei 682 nm, und mit einem herkömmlichen Cy5/Tiefrot-Filter nachgewiesen.
- Nach dem Entfernen von überschüssigem Wasser, einfach der Probe einen Tropfen Deckflüssigkeit hinzugeben, Deckglas aufsetzen, aushärten lassen und das Bild aufnehmen.
- ProLong Glass Deckflüssigkeit ist eine harte abbindende, aushärtende Deckflüssigkeit, die die optische Refraktion und sphärische Aberration im optischen Pfad minimiert, eine längerfristige Lagerung Ihrer Proben ermöglicht und sie vor Photobleichung schützt.
- ProLong Glass Deckflüssigkeit verfärbt oder schrumpft beim Aushärten und bei langfristiger Lagerung nicht, wodurch es möglich ist, hochwertige Fluoreszenzaufnahmen Wochen oder auch Monate nach dem Aufbringen auf den Objektträgern zu machen.
- ProLong Glass Eindeckmittel mit NucBlue Färbemittel enthält eine optimierte Konzentration von Hoechst 33342 Färbemittel, die eine überlegene nukleare Kennzeichnung der meisten Zellen und Gewebe ermöglicht.
- ProLong Glass Deckflüssigkeit mit NucBlue Färbemittel wird nicht für Proben mit einer Dicke von mehr als 30 µm empfohlen. Dickere Proben können längere Inkubationen mit Kennzeichnungsreagenzien erfordern, daher wird eine Vorinkubation mit dem NucBlue Live ReadyProbes Reagenz empfohlen.
- ProLong Glass Antifade Mountant ist ein hart abbindendes, gebrauchsfertiges Eindeckmittel auf Glycerin-Basis, das direkt auf die fluoroszenzmarkierten Zellen oder Gewebeproben auf dem Mikroskopobjektträger oder Deckglas appliziert wird.
Spezifikation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Montagelösung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProLong™ Glass Eindeckmittel mit SYTOX™ Deep Red