Learn More
Invitrogen™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant mit SYTOX™ Deep Red
Glycerin-basierte Deckflüssigkeit, die direkt auf die fluoreszenzmarkierte Zell- oder Gewebeprobe auf dem Mikroskopobjektträger aufgetragen wird.
84.75 CHF - 260.00 CHF
Spezifikation
Versandbedingung | Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis |
---|---|
Reagenztyp | Montagelösung |
Beschreibung
- Es wird ohne DNA-Färbemittel, mit dem blauen DNA-Färbemittel DAPI oder mit dem tiefroten DNA-Färbemittel SYTOX Deep Red formuliert. ProLong Diamond Deckflüssigkeit bietet einen einzigartigen Schutz gegen Ausbleichen über das gesamte sichtbare und IR-Spektrum hinweg
- ProLong Diamond Deckflüssigkeit kann mit nahezu allen fluoreszierenden Farbstoffen oder fluoreszierenden Proteinen (z. B. GFP, RFP, mCherry) verwendet werden, um das hellste Signal und den geringsten Hintergrund zu erreichen – für helle, hochauflösende Fluoreszenzaufnahmen
- Zu den Merkmalen von ProLong Diamond Eindeckmittel gehören: Schützt fluoreszierende Farbstoffe und fluoreszierende Proteine vor Verblassen, über das gesamte sichtbare und IR-Spektrum, gebrauchsfertige Flüssigkeit, die für eine längerfristige Lagerung aushärtet, ideal für Alexa Fluor und herkömmliche Farbstoffe wie FITC und Cy3 sowie fluoreszierende Proteine wie GFP, RFP und mCherry, eigedeckte Proben bleiben monatelang stabil, bewahrt das Fluoreszenzsignal mit wenig oder gar keiner Fluoreszenzlöschung
- ProLong Diamond Eindeckmittel wird bereits gemischt und gebrauchsfertig in einer Tropfflasche oder einer 10 ml-Flasche mit oder ohne DNA-Färbemittel geliefert. Das DAPI-Färbemittel wird bei einer Bindung an DNA durch UV-Licht bei 360 nm angeregt (Emissionsmaximum: 460 nm) und mit einem herkömmlichen DAPI-Filter nachgewiesen
- Das SYTOX Deep Red Färbemittel wird nach Bindung an DNA durch rotes Licht bei 660 nm angeregt, mit einem Emissionsmaximum bei 682 nm, und mit einem herkömmlichen Cy5/Tiefrot-Filter nachgewiesen. Einfach der Probe einen Tropfen hinzugeben, Deckglas aufsetzen, aushärten lassen und das Bild aufnehmen
- Das ProLong Diamond Eindeckmittel ist ein aushärtendes Eindeckmittel, das einen nahezu perfekten optischen Pfad (1,47 RI) bildet und eine längerfristige Lagerung Ihrer Proben ermöglicht und sie vor Photobleichung schützt. ProLong Diamond Deckflüssigkeit verfärbt oder schrumpft beim Aushärten und bei langfristiger Lagerung nicht. Dadurch ist es möglich, hochwertige Fluoreszenzaufnahmen Wochen oder auch Monate nach dem Aufbringen auf den Objektträgern zu machen.
- Große Auswahl an Fluoreszenzfarbstoffen, einschließlich Alexa Fluor Farbstoffen, FITC, TRITC, Texas Red, Cy3 und Cy5. Fluorophore werden durch ProLong Diamond Deckflüssigkeit nicht ausgelöscht und dank der Fähigkeit, hellere Signale ohne Hintergrund zu bewirken, erhalten Sie hochwertigste, hochauflösende Bilder für Ihre Publikationen.
- ProLong Diamond Deckflüssigkeit ist die ideale Option für die Archivierung von Proben mit fluoreszierenden Farbstoffen oder fluoreszierenden Proteinen. Es eignet sich ebenfalls hervorragend für die Erhaltung der Signalstärke bei längeren Aufnahmeprozessen, z. B. wiederholtem Scannen unter konfokaler Laser-Scanning-Beleuchtung oder der hochauflösenden Mikroskopie. Und es ist anwenderfreundlich — entfernen Sie einfach überschüssiges Wasser von der gefärbten Probe und bringen Sie es auf. Für die sofortige Betrachtung der Probe wählen Sie unsere nicht aushärtende Deckflüssigkeit SlowFade Diamond Eindeckmittel.
- Für moderne hochauflösende Bildgebungsanwendungen ist der Brechungsindex (RI) ein wichtiger Faktor. ProLong Diamond Deckflüssigkeit härtet bis zu einem
Spezifikation
Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis | |
Montagelösung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Invitrogen™ ProLong™ Diamond Antifade Mountant mit SYTOX™ Deep Red