Learn More
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Eindeckmittel mit DAPI
ProLong™ Diamond Eindeckmittel mit DAPI
Marke:  Molecular Probes™ P36962
Artikelnummer. 15247528
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer3071454 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2024 Catalog NumberP36962
Chargennummer3071382 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog NumberP36962
Chargennummer2984209 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/10/2024 Catalog NumberP36962
Chargennummer2936391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/08/2024 Catalog NumberP36962
Chargennummer2916429 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/08/2024 Catalog NumberP36962
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Molecular Probes™ ProLong™ Diamond Eindeckmittel mit DAPI > 5 x 2 ml