Learn More
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Für Komfort und Qualität beim täglichen manuellen Pipettieren konzipiert. Sartorius Proline™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten vereinen eine robuste Konstruktion mit Anwenderfreundlichkeit sowie die größte Auswahl an Pipetten für verschiedene Anwender und Anwendungen. Mit 8 oder 12 Kanälen und drei Volumenbereichen erhältlich.
Marke:  Sartorius 728240
496.20 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10596845
  • 1025.00 CHF / 1 Stück
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Aktionscode 24075 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 0.6 %
Sartorius Tips
Autoklavierbar
Reusable
Polypropylene
Proline™ Plus
Non-sterile
30 bis 300 μl
0,2 μl
Ja
Orange
ISO 9001/13485, ISO 14001
Yes
Orange
Ergonomic
12
No
Mechanische Pipette
Ergonomisch
1,00 bis 0,25
3 Jahre
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Sartorius PROLINE™ Plus mechanische Mehrkanalpipetten > 12 Kanäle; Bereich:30 bis 300 μl; Farbcode: orange; mit 3,15 mm Standard, Safe-Cone-Filter, plus