Learn More
Proglumide sodium salt, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
50 mg
Beschreibung
Non-selective cholecystokinin (CCK) antagonist. Inhibits CCK-stimulated amylase secretion and prevents CCK-induced 2-deoxyglucose uptake in mouse pancreatic acini. Blocks growth of HT29 colon carcinoma cells in response to gastrin 17 treatment. Orally active.
Especificaciones
Especificaciones
Chemischer Name oder Material | Proglumide sodium salt |
CAS | 99247-33-3 |
Summenformel | C18H25N2NaO4 |
Menge | 50 mg |
Synonym | proglumide sodium, proglumide sodium salt, dl-4-benzamido-n,n-dipropylglutaramic acid sodium salt, glutaramic acid, 4-benzamido-n,n-dipropyl-, sodium salt, dl, pentanoic acid, 4-benzoylamino-5-dipropylamino-5-oxo-, monosodium salt, +-, 4-benzoylamino-5-dipropylamino-5-oxopentanoic acid sodium-potassium salt, sodium 4-dipropylcarbamoyl-4-phenylformamido butanoate, n-benzoyl-n',n'-dipropyl-dl-isoglutamine sodium-potassium salt, proglumide,sodium salt, opera_id_1870 |
InChI-Schlüssel | UFMWGCINVOIJSO-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | CCCN(CCC)C(=O)C(CCC(=O)[O-])NC(=O)C1=CC=CC=C1.[Na+] |
IUPAC-Name | sodium;4-benzamido-5-(dipropylamino)-5-oxopentanoate |
Molekulargewicht (g/mol) | 356.398 |
PubChem CID | 23677833 |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Proglumide sodium salt, Tocris Bioscience™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido